Få mere at vide
Wolframfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11301499
Skift visning
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301499 25 x 50 mm Hver
11311499 50 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013981.FG
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Udseende Silver Gray foil
Mængde 25 x 50 mm
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil