Få mere at vide
Tungsten foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.95% (metals basis)
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
50 x 500 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray foil |
| Mængde | 50 x 100 mm |
| Analyseprocentområde | 99.95% (Metals basis) |
| Form | Foil |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu