Få mere at vide
Wolframfolie, 0,25 mm tyk, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11325789
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325789 50 x 50 mm Hver
11335918 100 x 100 mm Hver
11345918 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010415.FI
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 12g/50 x 50mm | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Udseende Silver Gray
Tæthed 19.3g/cm3
Mængde 50 x 50 mm
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%