Få mere at vide
Wolframfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå floret |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Analyseprocentområde | 99,95% (metalbasis) |
| Form | Floret |