Få mere at vide
Wolframfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11355918
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355918 150 x 300 mm Hver
11335789 50 x 50 mm Hver
11365918 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010416.HW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Form: ca. 4,8 g/50 x 50 mm | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå floret
Mængde 150 x 300 mm
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Floret