Få mere at vide
Tungsten dichloride dioxide, 99%
Artikelnummer. p-4904563
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11483870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089962.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Wolframdichloriddioxid bruges som et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13520-76-8
Molekylær formel WO2Cl2
MDL nummer MFCD00054136
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tungsten dichloride dioxide
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Formel vægt 286.75
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive