Få mere at vide
Tungsten dichloride dioxide, 99%
Artikelnummer. 11483870
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483870 10 g 10g
11473870 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089962.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Wolframdichloriddioxid bruges som et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13520-76-8
Molekylær formel WO2Cl2
MDL nummer MFCD00054136
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten dichloride dioxide
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Formel vægt 286.75
Lugt Acrid
Følsomhed Moisture sensitive