Få mere at vide
RETSCH Tungsten Carbide Slibekugler
Artikelnummer. 10156641 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Planetkuglemølle PM 400
Reaktionshætteglas
Diameter (metrisk):
4 mm
5 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 200
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) unitSize
10156641 Reaktionshætteglas 5 mm Pakke med 200
10166641 Reaktionshætteglas 4 mm Pakke med 200
10166451 Planetkuglemølle PM 400 40 mm Hver
10509331 Planetkuglemølle PM 400 30 mm Hver
10298510 Planetkuglemølle PM 400 20 mm Hver
5 options
Artikelnummer. 10156641
Brand: RETSCH 22.455.0004