Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tungsten Carbide Kugle
Artikelnummer. 12598696 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Emballagemængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12598696
Brand: Cole-Parmer™ 8004A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tungsten Carbide Kugle til brug med 8004 Tungsten Carbide slibehætteglassæt og 8004SS stålkappet Tungsten Carbide slibehætteglassæt.
  • Høj modstandsdygtighed over for slid
  • Langtidsholdbar og meget høj effektivitet
  • Typisk sammensætning: Hovedelementer– W, C, Co; Mindre elementer– Ta, Ti, Nb
  • Hårdhed: Mohs 8 1/2 + Knoop 1400 - 1800
Tekniske data
Produkttype Slibebolde
Diameter (engelsk) 0,4375 tommer.
Diameter (metrisk) 11.2 mm
Til brug med (udstyr) 8004 Tungsten Carbide slibehætteglassæt, 8004 SS stålkappet Tungsten Carbide slibehætteglassæt
Materiale Wolframcarbid
Emballagemængde 1 stk.