Få mere at vide
Tungsten carbide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782215
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11328488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040502.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Sintret wolframcarbid skæreværktøj er meget slidstærkt. Wolframcarbid bruges ofte i panserbrydende ammunition. Wolframcarbid er også en effektiv neutronreflektor. Hårde carbider, især wolframcarbid, bruges af atleter til balance. Wolframcarbid bruges også til fremstilling af kirurgiske instrumenter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-12-1
Molekylær formel CW
Molekylvægt (g/mol) 195.85
MDL nummer MFCD00011464
InChI nøgle UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC navn wolframmethanid
SMIL [C-]#[W+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten Carbide
Smeltepunkt 2870°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%, metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 195.86
Tæthed 15.63