Få mere at vide
Tungsten carbide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11328488
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328488 50 g 50g
11318488 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040502.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Sintret wolframcarbid skæreværktøj er meget slidstærkt. Wolframcarbid bruges ofte i panserbrydende ammunition. Wolframcarbid er også en effektiv neutronreflektor. Hårde carbider, især wolframcarbid, bruges af atleter til balance. Wolframcarbid bruges også til fremstilling af kirurgiske instrumenter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12070-12-1
Molekylær formel CW
Molekylvægt (g/mol) 195.85
MDL nummer MFCD00011464
InChI nøgle UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC navn wolframmethanid
SMIL [C-]#[W+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tungsten Carbide
Smeltepunkt 2870°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99%, metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 195.86
Tæthed 15.63