Få mere at vide
Tungsten carbide, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Sintret wolframcarbid skæreværktøj er meget slidstærkt. Wolframcarbid bruges ofte i panserbrydende ammunition. Wolframcarbid er også en effektiv neutronreflektor. Hårde carbider, især wolframcarbid, bruges af atleter til balance. Wolframcarbid bruges også til fremstilling af kirurgiske instrumenter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten Carbide |
| Smeltepunkt | 2870°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 195.86 |
| Tæthed | 15.63 |