Få mere at vide
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Wolframcarbid er flittigt brugt som skæreværktøj til bearbejdning og i panserbrydende ammunition. Det bruges også til beslag, skoning af heste samt til at forbedre trækkraften på glatte overflader som veje eller is. Den finder anvendelse i atomreaktorer som en effektiv neutronreflektor. Det bruges også til fremstilling af kirurgiske instrumenter beregnet til åben kirurgi såsom sakse, pincet, hæmostater, bladhåndtag og i laparoskopiske kirurgiske instrumenter såsom gribere, fræser, nåleholder og kauterisering. Ydermere plejede den også at lave den roterende kugle i spidserne af kuglepenne, brudesmykker og måleblokke, hvilket er nyttigt til at producere præcisionslængder i dimensionel metrologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten carbide |
| Smeltepunkt | 2870°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in nitric acid and hydrofluroic acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 195.86 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 15.63 |