Få mere at vide
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11301829
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301829 100 g 100g
11391819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012482.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Wolframcarbid er flittigt brugt som skæreværktøj til bearbejdning og i panserbrydende ammunition. Det bruges også til beslag, skoning af heste samt til at forbedre trækkraften på glatte overflader som veje eller is. Den finder anvendelse i atomreaktorer som en effektiv neutronreflektor. Det bruges også til fremstilling af kirurgiske instrumenter beregnet til åben kirurgi såsom sakse, pincet, hæmostater, bladhåndtag og i laparoskopiske kirurgiske instrumenter såsom gribere, fræser, nåleholder og kauterisering. Ydermere plejede den også at lave den roterende kugle i spidserne af kuglepenne, brudesmykker og måleblokke, hvilket er nyttigt til at producere præcisionslængder i dimensionel metrologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-12-1
Molekylær formel CW
Molekylvægt (g/mol) 195.85
MDL nummer MFCD00011464
InChI nøgle UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC navn methanidylidynetungstenylium
SMIL [C-]#[W+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten carbide
Smeltepunkt 2870°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5% metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and hydrofluroic acid. Insoluble in water.
Formel vægt 195.86
Lugt Odorless
Tæthed 15.63