Få mere at vide
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11388808
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388808 50 g 50g
11378808 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041665.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-13-2 | CW2 | 379.69 g/mol
Wolframcarbid bruges i industrimaskiner, skærende værktøjer, slibemidler, panserbrydende runder og smykker. Det foretrækkes selv frem for rustfrit stål på grund af deres utrolige hårdhed og modstandsdygtighed over for slid. Det bruges til fremstilling af mølleprodukter, herunder formaling og formaling. Det inkluderer også tiptrekking, skistave samt klamper. Det bruges hovedsageligt i form af cementeret wolframcarbid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12070-13-2
Molekylær formel CW2
Molekylvægt (g/mol) 379.69
MDL nummer MFCD00801036
InChI nøgle FHLFYDOXSZQEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide w2c, methyliumylidyneditungstenene
PubChem CID 102601578
IUPAC navn methyliumylidineditungstenen
SMIL [W-]=[W]#[C+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten carbide
Smeltepunkt ∼2800°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel W2C
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 379.71
Procent renhed 99.5%
Tæthed 17.15 g/mL