Beskrivelse
- Tungsten halogen lamp
- Horizontal filament
- For use with Ultrospec 500 Pro UV/Visible spectrophotometer
Tekniske data
Tekniske data
| Grundstil | Wire Terminal |
| Lyskilde | Wolfram Halogen |
| Spænding | 12 V |
| Watt | 20 W |
| Bølgelængde | UV and Visible |
| Filament | Vertical |
| Til brug med (udstyr) | Ultrospec 500 Pro UV/Visible Spectrophotometer |
| Produkttype | Halogen Lamp |