Få mere at vide
Tungsten boride, 99% (metals basis)
Beskrivelse
det bruges som slibemiddel i tynd, tyk film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten boride |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Formel vægt | 194.66 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |