Få mere at vide
Tungsten boride, 99.4% (metals basis)
Artikelnummer. 11358808
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358808 25 g 25g
11368808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041664.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-98-6 | B5W2 | 421.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-98-6
Molekylær formel B5W2
Molekylvægt (g/mol) 421.73
MDL nummer MFCD00049707
InChI nøgle ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ditungsten pentaboride, w2b5, diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene
PubChem CID 25113386
IUPAC navn boranylidine($l^{2}-boranyliden)wolfram;boranylidynetungsten;$l^{2}-boranylidenboron
SMIL [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten boride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 421.76
Procent renhed 99.4%