Få mere at vide
Wolfram til AAS 1g/L HNO 3 /HF matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12973235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12973235 500 mL 500ml
12963235 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12973235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 066 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    422.77 DKK / 500ml
    Spare 104.23 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-33-7
Molekylær formel W
Molekylvægt (g/mol) 183.84
MDL nummer MFCD00011461
InChI nøgle WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC navn wolfram
SMIL [W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungsten
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/spor af hydrogenfluorid
Mængde 500 mL