Få mere at vide
Wolfram til AAS 1g/L HNO 3 /HF matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Product Code. 12963235
Brand: Fisher Chemical B 066 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Løsningen indeholder HNO3/HF
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL