Få mere at vide
Tulobuterol, TRC
Artikelnummer. 17964365
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17964365 1 g
17952695 100 mg
17951915 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17964365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8972501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41570-61-0
Molekylær formel C12 H18 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 227.73
Synonym Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Tulobuterol, HN 078, Tulobuterol, o-Chloro-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(2-klorfenyl)ethanol
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tulobuterol
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
Formel vægt 227.1077
Procent renhed >95%