Få mere at vide
Tulobuterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tulobuterol |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 227.1077 |
| Procent renhed | >95% |