Få mere at vide
Tulobuterol hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tulobuterol Hydrochloride |
| CAS | 56776-01-3 |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(tert-butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.19 |
| Formel vægt | 263.0844 |