Få mere at vide
Tulobuterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tulobuterol Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 263.0844 |