Få mere at vide
Tulobuterol Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Tulobuterol Hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tulobuterol Hydrochloride |
| CAS | 56776-01-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tulobuterol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.19 |
| Mængde | 250 mg |
| Vis mere |