Få mere at vide
Tulobuterol-d9 hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tulobuterol tert-butyl-d9 hydrochloride |
| CAS | 1325559-14-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H9 H9 Cl N O . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-(2-Chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Tulobuterol D9 (tert-butyl D9) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccccc1Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(2-chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.25 |
| Vis mere |