Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tulobuterol
beta-2-adrenergic receptor agonist
2482.35 DKK
Tekniske data
CAS 41570-61-0
Formel vægt 227.73g/mol
Indhold og opbevaring -30°C to -10°C
Format Crystalline Powder
Til brug med (applikation) beta-2-adrenergic receptor agonist
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15456119
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J63975.03
1 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
41570-61-0
-30°C to -10°C
beta-2-adrenergic receptor agonist
159°C to 163°C
227.73g/mol
Crystalline Powder
White to Off-white
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater