Få mere at vide
Tulobuterol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312480
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312480 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312480 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17895395AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tulobuterol
CAS 41570-61-0
Analyt- eller komponentnavne Tulobuterol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H18 Cl N O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 2-(tert-butylamino)-1-(2-klorfenyl)ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 227.73
Mængde 1 ml
Formel vægt 227,1077 g/mol