Få mere at vide
Tulathromycin B, cirka 5% (som blanding med Tulathromycin A), TRC
Artikelnummer. 17944185
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944185 5 mg
17933815 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8971555MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 217500-96-4∣280755-12-6
Molekylær formel C41 H79 N3 O12
Molekylvægt (g/mol) 806.08
Synonym (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-α-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP 472295, Draxxin, Tulathromycin, Tulathromycin A, (2R,3R,6R,8R,9R,10S,11S,12R)-11-[[2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-alpha-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-[(1R,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylbutyl]-8-hydroxy-3,6,8,10,12-pentamethyl-9-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-4-azacyclotridecan-13-one (9CI), CP 547272, Tulathromycin B
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-5-(propylaminomethyl)oxan-2-yl]oxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one∣(2S,3S,6R,8R,9R,10S,11S,12R)-2-[(2R,3R)-2,3-dihydroxypentan-2-yl]-9-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-8-hydroxy-11-[(2R, 4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-5-(propylaminomethyl)oxan-2-yl]oxy-3,6,8,10,12-pentamethyl-1-oxa-4-azacyclotridecan-13-one
SMIL CCCNC[C@]1(O)[C@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)OC)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@@H](CC)OC(=O)[C@@H]2C∣CCCNC[C@]1(O)[C@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)OC)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@@H](C)[C@H](OC(=O)[C@@H]2C)[C@](C)(O)[C@H](O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tulathromycin A∣Tulathromycin B
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1∣InChI=1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)54-33-25(5)34(56-37-32(46)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)35(55-36(47)26(33)6)40(11,49)30(45)16-2/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35+,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
Formel vægt 805.5664
Procent renhed >95%