Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TUG 891
Beskrivelse
Potent FFA4 (GPR120) agonist (pEC50 values are 7.36 and 7.77 for human and mouse GPR120 respectively). Selective for GPR120 over free fatty acid receptors (pEC50 = 4.19 for FFA1; displays no activity at FFA2 or FFA3). Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TUG 891 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 364.41 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.416 |