Få mere at vide
TUG-891, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465937 5 mg -
16453208 10 mg -
16449756 50 mg -
16432676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100881
MedChemExpress TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TUG-891
CAS 1374516-07-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21FO3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 180 mg/mL (493.95 mM)
SMIL O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 364.41
Formel vægt 364.41
Procent renhed 99.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism