missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TUG-469, TRC

Artikelnummer. 30456500
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456500 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT897140250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(((2'-Methyl(1,1'-biphenyl)-3-yl)methyl)amino)benzenepropanoic Acid
CAS 1236109-67-3
Molekylær formel C23H23NO2
Mængde 250 mg
Synonym 3-(4-(((2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl)amino)phenyl)propanoic Acid, TUG-469
InChI formel InChI=1S/C23H23NO2/c1-17-5-2-3-8-22(17)20-7-4-6-19(15-20)16-24-21-12-9-18(10-13-21)11-14-23(25)26/h2-10,12-13,15,24H,11,14,16H2,1H3,(H,25,26)
SMIL Cc1ccccc1c2cccc(CNc3ccc(CCC(=O)O)cc3)c2
IUPAC navn 3-[4-[[3-(2-methylphenyl)phenyl]methylamino]phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 345.43
Formel vægt 345.1729
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.