Få mere at vide
TUG-1375, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490997
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490997 50 mg -
16484708 10 mg -
16465536 100 mg 100mg
16427427 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112813
MedChemExpress TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
TUG-1375 is an agonist of free fatty acid receptor 2 (FFA2/GPR43), with a pKi of 6.69. TUG-1375 is inactive on FFA3, FFA4, PPARα, PPARγ, PPARδ, LXRα or LXRβ.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TUG-1375
Fysisk form Solid
CAS 2247372-59-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19ClN2O4S
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (282.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@@H](C2=CC=CC=C2Cl)SC[C@H]1C(O)=O)C3=CC=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 442.92
Formel vægt 442.92
Procent renhed 99.6%