Få mere at vide
MedChemExpress Tuftsin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 9063-57-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.59 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (199.76 mM∣Need ultrasonic) |