Få mere at vide
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ Kombinations pH-elektrode
Artikelnummer. p-8001430 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
Dobbelt kryds
Enkelt kryds
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne kombinations-pH-elektrode er ideel til måling af stærkt belastede prøver med høj forureningsgrad.
  • Ubrydelig epoxygelelektrode med stødsikker Tuff Tip™ beskyttet pære
  • Keramisk ringformet isolering ufølsom over for forurening
  • Dobbeltforbindelseselektroderne anbefales til belastede opløsninger
  • Reduceret vedligeholdelse og kort responstid
  • Leveres med 1 m kabel DIN eller BNC
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Dobbelt kryds
Diameter (metrisk) 12 mm
Type pH-kombinationselektrode
Til brug med (applikation) Til tungt belastede prøver med høj forureningsgrad
Inkluderer 1m kabel, BNC stik
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 13
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Kompatibilitet Næsten alle pH-målere
Til brug med (udstyr) Næsten alle pH-målere