Få mere at vide
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ Kombinations pH-elektrode
Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
Dobbelt kryds
Enkelt kryds
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | Dobbelt kryds |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | pH-kombinationselektrode |
| Til brug med (applikation) | Til tungt belastede prøver med høj forureningsgrad |
| Inkluderer | 1m kabel, BNC stik |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Epoxy krop |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Vis mere |