Få mere at vide
Fisherbrand™ Tuff-Tip™ Kombinations pH-elektrode
Artikelnummer. 11755638 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Oversigt:
Dobbelt kryds
Enkelt kryds
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11755638 Enkelt kryds Hver
11775638 Dobbelt kryds Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    502.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 320.35 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne kombinations-pH-elektrode er ideel til måling af stærkt belastede prøver med høj forureningsgrad.
  • Ubrydelig epoxygeleret pH-elektrode med beskyttet Tuff Tip™ stødsikker pære
  • Keramisk ringformet forbindelse ufølsom over for forurening
  • Dobbeltforbindelseselektroderne anbefales til belastede opløsninger
  • Reduceret vedligeholdelse og kort responstid
  • Leveres med 1 m kabel DIN eller BNC
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Enkelt kryds
Diameter (metrisk) 12 mm
Type pH-kombinationselektrode
Til brug med (applikation) Til tungt belastede prøver med høj forureningsgrad
Inkluderer 1m kabel, BNC stik
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Epoxy krop
pH-område 0 til 13
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C