Få mere at vide
Buerkle™ Tubus™ Prøvetager
Artikelnummer. p-8014589
Længde (metrisk):
40 cm
80 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10515423
Brand: Buerkle™ 53820040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Tubus™ Sampler gør det muligt at fjerne bulklaster, hvis fødevarer.
  • Til grovkornet bulkgods
  • Lavet af rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Speciel geometri af spidsen
  • Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager Tubus
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance DIN ISTA Standard
Til brug med (applikation) Hældbare bulkvarer, fødevarer
Diameter (metrisk) ydre top 40 mm
Længde (metrisk) 40 cm