Få mere at vide
Buerkle™ Tubus™ Prøvetager
Artikelnummer. 10786445
Skift visning
Længde (metrisk):
40 cm
80 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10786445 80 cm Hver
10515423 40 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786445 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53820080
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Buerkle™ Tubus™ Sampler gør det muligt at fjerne bulklaster, hvis fødevarer.
  • Til grovkornet bulkgods
  • Lavet af rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • Speciel geometri af spidsen
  • Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kornprøvetager
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 27.05 oz.
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Certificeringer/compliance DIN ISTA Standard
Til brug med (applikation) Hældbare bulkvarer, fødevarer
Diameter (metrisk) ydre top 40 mm
Længde (metrisk) 80 cm