Få mere at vide
Buerkle™ Tubus™ Prøvetager
Beskrivelse
- Til grovkornet bulkgods
- Lavet af rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- Speciel geometri af spidsen
- Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kornprøvetager |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 14.54 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 430 mL |
| Certificeringer/compliance | DIN ISTA Standard |
| Til brug med (applikation) | Hældbare bulkvarer, fødevarer |
| Diameter (metrisk) ydre top | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 40 cm |