Få mere at vide
Tubuloside A, MedChemExpress
Beskrivelse
Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tubuloside A |
| CAS | 112516-05-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H48O21 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (60.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1C(OC(C)C(O)C1O)OC(C(C(OCCC2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)OC(C)=O)C(C3COC(C(C(O)C4O)O)OC4CO)OC(/C=C/C5=CC(O)=C(O)C=C5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 828.76 |
| Formel vægt | 828.76 |
| Vis mere |