Få mere at vide
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Grøn (Oregon Green™ 488 Taxol , bis-acetat)
Artikelnummer. 16204602
Skift visning
Mængde:
60 dias
Artikelnummer. Mængde
16204602 60 dias
1 options
Artikelnummer. 16204602 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T34078
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol , bis-acetat) giver grøn-fluorescerende farvning af polymeriseret tubulin i levende celler.
Tubulin Tracker Green er en uladet, ikke-fluorescerende forbindelse, der let passerer gennem plasmamembranen af levende celler. Når først den er inde i cellen, spaltes den lipofile blokerende gruppe af ikke-specifikke esteraser, hvilket resulterer i en grøn-fluorescerende, ladet form, der hæmmer den i at undslippe de levende celler. TubulinTracker Grøn reagens anvender Oregon Green 488-farvestof, som absorberer og udsender optimalt ved henholdsvis 494 nm og 522 nm, og fluorescens kan visualiseres med standard GFP/FITC-filterindstillinger ved hjælp af næsten alle fluorescerende billeddannelsesinstrumenter. Det kan være multipleks med blå, orange, røde, dybrøde og nær-IR-fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt materiale til mindst 60 objektglas ved 1 ml/objektglas og 1 x arbejdskoncentration.
1 x 20μ g Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol , bis-acetat)
1 x 1 ml Pluronic F-127, 20 % opløsning i DMSO
Excitationsbølgelængdeområde 494/522
Farvetype Oregon Green™ 488
Mængde 60 dias
Produktlinje TubulinTracker
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Etikettype UV-Vis etiketter
Produkttype Tubulin Tracker
Subcellulær lokalisering Tubulin