Få mere at vide
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Dyb rød
Artikelnummer. 16190561
Skift visning
Mængde:
300 dias
60 dias
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16190561 60 dias -
16180561 300 dias 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16190561 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T34077
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tubulin Tracker™ Deep Red giver dybrød/langrød fluorescens, når den er bundet til polymeriseret tubulin i levende celler.
  • Baseret på Docetaxel konjugeret med en lys, fotostabil dybrød fluorofor
  • Docetaxel tilhører familien af cytoskeletale lægemidler, der er rettet mod tubulin
  • Absorberer og udsender optimalt ved henholdsvis 652 nm og 669 nm og kan visualiseres med standard Cy5 filterindstillinger ved hjælp af næsten ethvert fluorescerende billeddannende instrument
  • Kan multiplekses med blå, grønne, orange, røde og nær-IR fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt materiale til mindst 60 objektglas med 1 ml pr. objektglas.
• 1 hætteglas Tubulin Tracker Deep Red (Tilføj 60μ L/hætteglas med vandfrit DMSO for at lave en 1000X (1mM) stamopløsning.  Opløs stamopløsning 1:1000 i cellebilledopløsning for at lave 1X (1μ M) farveopløsning.)
• 1 x 77 mg probenecid (Opløs hætteglasindholdet i 1 ml levende cellekompatibel buffer for at lave en 100X stamopløsning.)
Opbevar kl≤– 20 C efter °modtagelse.
Tør og beskyt mod lys.
Ved opbevaring som anvist er produktet stabilt i mindst 6 måneder.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄652 669
Mængde 60 dias
Produktlinje TubulinTracker
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Etikettype UV-Vis etiketter
Produkttype Tubulin Tracker
Subcellulær lokalisering Tubulin