Få mere at vide
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Dyb rød
Artikelnummer. 16180561
Skift visning
Mængde:
300 dias
60 dias
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16180561 300 dias 1 sæt
16190561 60 dias -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16180561 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T34076
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tubulin Tracker™ Deep Red giver dybrød/langrød fluorescens, når den er bundet til polymeriseret tubulin i levende celler.
  • Baseret på Docetaxel konjugeret med en lys, fotostabil dybrød fluorofor
  • Docetaxel tilhører familien af cytoskeletale lægemidler, der er rettet mod tubulin
  • Absorberer og udsender optimalt ved henholdsvis 652 nm og 669 nm og kan visualiseres med standard Cy5 filterindstillinger ved hjælp af næsten ethvert fluorescerende billeddannende instrument
  • Kan multiplekses med blå, grønne, orange, røde og nær-IR fluoroforer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt materiale til mindst 300 objektglas med 1 ml pr. objektglas.
  • 5 hætteglas Tubulin Tracker Deep Red (Tilføj 60μ L/hætteglas med vandfrit DMSO for at lave en 1000X (1mM) stamopløsning.  Opløs stamopløsning 1:1000 i cellebilledopløsning for at lave 1X (1μ M) farveopløsning.)
    • 5 x 77 mg probenecid (Opløs hætteglasindholdet i 1 ml levende cellekompatibel buffer for at lave en 100X stamopløsning.)
      Opbevar kl≤– 20 °C efter modtagelse.
      Tør og beskyt mod lys.
      Ved opbevaring som anvist er produktet stabilt i mindst 6 måneder.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄652 669
Mængde 300 dias
Produktlinje TubulinTracker
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Etikettype UV-Vis etiketter
Produkttype Tubulin Tracker
Subcellulær lokalisering Tubulin
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.