Få mere at vide
S Murray™ Rørformet flaske med jetdysehætte
Artikelnummer. 15876934
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15876934 30 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15876934 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. P002/02A+P516/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.15 DKK
    47.15 DKK / Pakke med 10
    Spare 6.00 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Flaske med polytop dispenserlukning
  • Runde flasker med flade skuldre
  • Velegnet til sprays, pumper og dyser, samt hætter
  • Dispenserhætte medfølger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Neutral
Inkluderer Udskrifts-/etiketområde (45 x 41 mm)
Materiale LDPE
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 18 mm R4
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 68 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse Nederdelængde: 410, Nakkediameter: 20 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Polytop dispenserlukning, finribbet, forsænket 2 mm åbning