Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (+)-Tubocurarine chloride
Beskrivelse
Competitive, non-selective nicotinic acetylcholine receptor antagonist; causes skeletal muscle relaxation. Also a 5-HT3 and GABAA receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Tubocurarine chloride |
| CAS | 57-94-3 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C37H43Cl2N2O6+ |
| Formel vægt | 681.65 |
| Renhed | 0.98 |
| Molekylvægt (g/mol) | 682.659 |