missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tubocurarine Chloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Tubocurarine Chloride |
| CAS | 57-94-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | D-Tubocurarine Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C37 H41 N2 O6 . Cl . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride, 2,3,13a,14,15,16,25,25a-Octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-13H-4,6:21,24-dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium chloride hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(C)[C@@H]3Cc4ccc(O)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc(c1O)c23)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?