Få mere at vide
Masterflex™ PTFE slangesæt
Artikelnummer. 11795978
Flowhastighed:
0,06 til 17 ml/min.
65 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11795978
Brand: Masterflex™ 7739050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med L/S™ PTFE-rørpumpehoved. PTFE-slangesæt er ideelt til væsker med høj renhed og aggressive organiske opløsningsmidler.
  • PTFE-slangesæt inkluderer to 38 cm (15 tommer) længder og kan ikke erstattes med almindelige PTFE-rør
  • Gennemskinnelig PTFE slange
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI-krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 38 cm
Til brug med Masterflex L/S PTFE slangepumpehoved
Flowhastighed 0,06 til 17 ml/min.
Produkttype Slanger
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato