Få mere at vide
Masterflex™ PTFE slangesæt
Beskrivelse
- PTFE-slangesæt inkluderer to 38 cm (15 tommer) længder og kan ikke erstattes med almindelige PTFE-rør
- Gennemskinnelig PTFE slange
- Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
- Fremragende revne- og spændingsbestandighed
- Lav friktionskoefficient
- Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI-krav
- Rør er fremstillet iht GMP
- Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1.25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 38 cm |
| Til brug med | Masterflex L/S PTFE slangepumpehoved |
| Flowhastighed | 0,06 til 17 ml/min. |
| Produkttype | Slanger |