Få mere at vide
Masterflex™ PTFE slangesæt
Artikelnummer. 11705988
Skift visning
Flowhastighed:
0,06 til 17 ml/min.
65 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
11705988 65 ml/min. Pakke med 2
11795978 0,06 til 17 ml/min. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11705988 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7739060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1424.61 DKK / Pakke med 2
    Spare 25.39 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med L/S™ PTFE-rørpumpehoved. PTFE-slangesæt er ideelt til væsker med høj renhed og aggressive organiske opløsningsmidler.
  • PTFE-slangesæt inkluderer to 38 cm (15 tommer) længder og kan ikke erstattes med almindelige PTFE-rør
  • Gennemskinnelig PTFE slange
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI-krav
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 1.25 ft.
Samlet længde (metrisk) 38 cm
Til brug med Masterflex L/S PTFE slangepumpehoved
Flowhastighed 65 ml/min.
Produkttype Slanger